Learn More
Vimentin Mouse, Unlabeled, Clone: RV202, BD
Beschreibung
Intermediate filaments (IF) are a subset of cytoskeletal proteins which function to give overall structural integrity to the plasma membrane as well to organize cells into specific tissues. IF proteins can be divided into six major types based upon the similarity in sequence. Vimentin belongs to the type III category of IF proteins which are expressed in leukocytes, blood vessel endothelial cells, some epithelial cells, and mesenchymal cells. Vimentin is also expressed together with several other IF proteins during the early stages of development. Vimentin is
exchanged for the tissue-specific intermediate filament type as differentiation proceeds. Vimentin migrates in SDS/PAGE as a ∽57kDa protein.
Host Species: Mouse
Clone: RV202
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human
Immunogen: Purified Cow Lens Vimentin
Electron Microscopy, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Vimentin |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | RV202 |
| Konzentration | 0.5mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Purified Cow Lens Vimentin |
| Reinigungsverfahren | Affinity Purified |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.