Learn More
YEATS2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA536939
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00910kg
Artikelnummer. 15574161
  • 471.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody detects endogenous protein at a molecular weight of 150 kDa. Purity is >95% by SDS-PAGE.
YEATS2 Polyclonal antibody specifically detects YEATS2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
YEATS2
Polyclonal
Unconjugated
YEATS2
BC042768; Kiaa1197; mKIAA1197; YEATS domain containing 2; YEATS domain-containing protein 2; Yeats2; YETS2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55689
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9ULM3
YEATS2
Synthetic peptide corresponding to amino acids 393-438 of human YEATS2