Learn More
Yellow Fever Monoclonal Antibody (3576), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA516501
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15275799
  • 822.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Specificity: Mouse anti Yellow Fever Virus antibody, clone 3576 recognises the Yellow Fever Virus. It is negative for other Flaviviruses tested as shown by ELISA.
Yellow Fever Monoclonal antibody specifically detects Yellow Fever in Virus samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Yellow Fever
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
Mouse
Protein A
RUO
Virus
Antibody
IgG2a
ELISA
3576
Unconjugated
YFV
whole yellow fever virus preparation
100 μg
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.