Learn More
Yersinia pestis V Antigen Monoclonal Antibody (Va48), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA123088
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11541440
  • 469.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-23088 detects Yersinia pestis v antigen in Bacteria samples.
Yersinia pestis V Antigen Monoclonal antibody specifically detects Yersinia pestis V Antigen in Bacteria samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Yersinia pestis V Antigen
Monoclonal
4 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Mouse
Protein G
RUO
Bacteria
Antibody
IgG1
ELISA, Western Blot
Va48
Unconjugated
Bubonic Plague; Pasturella pestis; yersinia pseudotuberculosis
Recombinant full length protein.
100 μg
Primary
4° C