Learn More
YES1 Monoclonal Antibody (3C6), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA520232
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15588862
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide Sequence: MGCIKSKENK SPAIKYRPEN TPEPVSTSVS HYGAEPTTVS PCPSSSAKGT AVNFSSLSMT PFGGSSGVTP FGGASSSFSV
YES1 Monoclonal antibody specifically detects YES1 in Human samples. It is validated for ELISA, Proximity Ligation Assay (PLA), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
YES1
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
P07947
Yes1
YES1 (AAH48960, 1 a.a. ∽ 80 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
50 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2b κ
ELISA, Proximity Ligation Assay, Western Blot
3C6
Unconjugated
Yes1
cellular yes-1 protein; c-Src; c-Yes; EC 2.7.10.2; HsT441; p60c-yes; p60-Src; P61-YES; pp60c-src; Proto-oncogene c-Yes; proto-oncogene tyrosine-protein kinase YES; tyrosine-protein kinase Yes; viral oncogene yes homolog; v-yes-1 Yamaguchi sarcoma viral oncogene homolog 1; Yamagichi sarcoma viral (v-yes-1) oncogene homolog 1; Yamaguchi sarcoma oncogene; Yamaguchi sarcoma viral (v-yes) oncogene homolog 1; Yamaguchi sarcoma viral oncogene homolog 1; Yes; YES proto-oncogene 1, Src family tyrosine kinase; Yes1; YES1 proto-oncogene, Src family tyrosine kinase
Mouse
Protein A
RUO
7525
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles