Learn More
YIPF1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA543347
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15566002
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: HLGEKTYHYV PEFRKVSIAA TIIYAYAWLV PLALWGFLMW RNSKVMNIVS Sequence homology: Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rabbit: 100%; Rat: 100%
YIPF1 Polyclonal antibody specifically detects YIPF1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
YIPF1
Polyclonal
Unconjugated
YIPF1
C030002N13Rik; DJ167A19.1; FinGER1; protein YIPF1; Yip1 domain family member 1; Yip1 domain family, member 1; YIP1 family member 1; Yipf1; YIPF1-like protein
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
54432
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9Y548
YIPF1
Synthetic peptide directed towards the middle region of human YIPF1