missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ymer Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Goat Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA518320

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11336293

  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody is predicted to react with bovine, canine and rat based on sequence homology.

Ymer Polyclonal antibody specifically detects Ymer in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

Ymer
Polyclonal
Unconjugated
Ccdc50
C3orf6; C3orf6h; Ccdc50; coiled-coil domain containing 50; coiled-coil domain-containing protein 50; DFNA44; Protein Ymer; putative C3orf6 protein homolog; YMER; Ymer protein
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
152137
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8IVM0
Ccdc50
Synthetic peptide sequence (CFSKSESSHKGFHYK) corresponding to the internal amino acids of CCDC50
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote