missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

YPEL3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA534349

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15355271

  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

A suggested positive control is A-20 cell lysate. PA5-34349 can be used with blocking peptide PEP-1392.

YPEL3 Polyclonal antibody specifically detects YPEL3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

YPEL3
Polyclonal
Unconjugated
YPEL3
0610043B10Rik; 1190001G19Rik; FKSG5; Protein yippee-like 3; RGD1564579; small ubiquitinated apoptotic protein; Suap; yippee like 3; yippee-like 3; yippee-like 3 (Drosophila); YPEL3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
293491, 66090, 83719
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
P61236, P61237
YPEL3
A 15 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human YPEL3
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote