Learn More
YTHDF3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA526983
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13221219
  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with mouse based on sequence homology.
YTHDF3 Polyclonal antibody specifically detects YTHDF3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
YTHDF3
Polyclonal
PBS with 0.05% ProClin 300
Q7Z739
YTHDF3
KLH conjugated synthetic peptide between 228-257 amino acids from the central region of human YTHD3
200 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
YTHDF3
9130022A11Rik; YTH domain family 3; YTH domain family protein 3; YTH domain family, member 3; YTH domain-containing family protein 3; YTH N(6)-methyladenosine RNA binding protein 3; YTH N6-methyladenosine RNA binding protein 3; Ythdf3
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
253943
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles