Learn More
YY2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA545722
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15546912
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: GGLPGIDLSD PKQLAEFTKV KPKRSKGEPP KTVPCSYSGC EKMFRDYAAM Sequence homology: Human: 100%
YY2 Polyclonal antibody specifically detects YY2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
YY2
Polyclonal
Unconjugated
YY2
transcription factor yin yang 2; transcription factor YY2; Yin and yang 2; YY2; YY-2; YY2 transcription factor; zinc finger protein 631; ZNF631
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
404281
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
O15391
YY2
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human YY2