Learn More
Antikörper-Verdünnungsmittel
Antikörper-Verdünnungsmittel
135.00 € - 186.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Gebrauchsfertiges Antikörper-Verdünnungsmittel |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, Immunhistochemie (IHC), IHC-Färbung und -Nachweis |
Kennzeichnung | Für In-vitro-Diagnostik |
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10414753
|
Invitrogen™
003118 |
250 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15908982
|
Invitrogen™
003218 |
500 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Gebrauchsfertiges Verdünnungsmittel mit BSA (zur Stabilisierung des Antikörpers) und Konservierungsmittel.Dieses Reagenz ist in mehreren Ländern als medizinisches Gerät klassifiziert. Wenn es in einer bestimmten Region nicht als medizinisches Gerät eingestuft wird, sollte es nur für den Laborgebrauch verwendet werden.
Spezifikation
Gebrauchsfertiges Antikörper-Verdünnungsmittel | |
Für In-vitro-Diagnostik | |
Flüssig |
Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, Immunhistochemie (IHC), IHC-Färbung und -Nachweis | |
2 bis 8 °C |
Für In-vitro-Diagnostik.