Learn More
Contec™ Anticon™ Gold HeavyWeight™ Wischtücher
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16338147 Alle ansehen Contec Produkte
Change view
Click to view available options
Verpackungsmenge:
150/Beutel, 8 Beutel/Karton
2 Beutel x 75 Wischtücher, 8 Beutel/Karton
Packungsgröße:
1200 Stück
Artikelnummer. Verpackungsmenge unitSize
16338147 150/Beutel, 8 Beutel/Karton 1200 Stück
10470225 2 Beutel x 75 Wischtücher, 8 Beutel/Karton 1200 Stück
2 options
Artikelnummer. 16338147
Marke: Contec™ GDHW0101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus 100 % Endlosfaser-Polyester mit einer doppelt gestrickten, verlaufsfreien Interlock-Konstruktion. Die Contec™ Anticon™ Gold HeavyWeight™ Wischtücher verfügen über versiegelte Kanten, um die Erzeugung von Partikeln und Fasern zu reduzieren.
Anticon Gold HeavyWeight verwendet patentierte Textiltechnologie, um überlegene Absorptionseigenschaften für kritische Anwendungen zu erzielen. Die proprietär versiegelten Kanten dieser Wischtücher ermöglichen die Verwendung von 100 % des Wischtuchs zum Reinigen, ohne dass empfindliche Oberflächen Schaden nehmen. Versiegelte Kanten reduzieren außerdem Partikel und Fasern. Anticon Gold HeavyWeight Wischtücher eignen sich mit ihrem geringen Gehalt an Partikeln im Submikron-Bereich und geringer Faserzahl ideal für den Einsatz in den meisten kritischen Umgebungen. Gewaschen und verpackt im Reinraum. Mit P.A.T. (Particle Attraction Technology) erhältlich.
Merkmale & Vorteile
  • Empfohlen für Umgebungen der ISO-Klasse 3-8
  • Versiegelte Kanten zur Reduzierung von Partikeln und Fasern
  • Hohe Saugfähigkeit und schnelle Absorptionsraten für eine überragende Kontrolle von Verschüttungen
  • Hohe Reißfestigkeit, um Reißen und Hängenbleiben bei schwierigen Reinigungsanwendungen zu eliminieren
  • Hergestellt aus 100 % Endlosfaser-Polyester und speziell verarbeitet für überragende Sauberkeit und Saugfähigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraum-Reinigungstücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Polyester
Abmessungen (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 in.)
Verpackungsmenge 150/Beutel, 8 Beutel/Karton