Learn More
Antimon für AAS0.02 mg/l Matrix HNO3 Verdünnt, Fisher Chemical™
Catalog Number 12924545
Click to view available options
Menge:
50 ml
Verpackung:
Flasche
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemischer Name oder Material Antimon
Konzentration 0.02 mg/l
CAS 7732-18-5
Verpackung Flasche
Menge 50 ml
Typ Standardlösung für die Atomabsorptionsspektrometrie mit Flammen-Einzelelement
Summenformel Sb
Lösungsmittel oder Matrix 1 % HNO3 (verdünnt)
Physikalische Form Flüssig