Learn More
Antimon(III)-Acetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080374
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
6923-52-0
C6H9O6Sb
298.892
MFCD00014974
JVLRYPRBKSMEBF-UHFFFAOYSA-K
antimony triacetate, antimony iii acetate, antimony acetate, acetic acid, antimony 3+ salt, octan antimonity czech, antimony 3+ triacetate, acetic acid, antimony 3+ salt 3:1, acetic acid, trianhydride with antimonic acid h3sbo3, acetic acid, antimony salt, octan antimonity
23354
Antimon(3+);triacetat
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Sb+3]
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
6923-52-0
C6H9O6Sb
298.892
MFCD00014974
JVLRYPRBKSMEBF-UHFFFAOYSA-K
antimony triacetate, antimony iii acetate, antimony acetate, acetic acid, antimony 3+ salt, octan antimonity czech, antimony 3+ triacetate, acetic acid, antimony 3+ salt 3:1, acetic acid, trianhydride with antimonic acid h3sbo3, acetic acid, antimony salt, octan antimonity
23354
Antimon(3+);triacetat
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Sb+3]
Antimony(III) acetate is a catalyst used in the production of synthetic fibers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Antimony (III) acetate
Menge 10 g
UN-Nummer UN1549
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water
Formelmasse 298.88
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver