Learn More
Antimon(III)-Isopropoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050359
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
18770-47-3
C9H21O3Sb
299.024
MFCD00143623
HYPTXUAFIRUIRD-UHFFFAOYSA-N
antimony iii isopropoxide, antimony 3+ tripropan-2-olate, triisopropoxyantimony, acmc-209epx, antimony iii propan-2-olate, antimony 3+ ; propan-2-olate, 2-propanol,antimony 3+ salt 9ci, antimony 3+ ion tris propan-2-olate, antimony 3+ tris propan-2-olate
3034303
Antimon(3+); Propan-2-olat
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Sb+3]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
18770-47-3
C9H21O3Sb
299.024
MFCD00143623
HYPTXUAFIRUIRD-UHFFFAOYSA-N
antimony iii isopropoxide, antimony 3+ tripropan-2-olate, triisopropoxyantimony, acmc-209epx, antimony iii propan-2-olate, antimony 3+ ; propan-2-olate, 2-propanol,antimony 3+ salt 9ci, antimony 3+ ion tris propan-2-olate, antimony 3+ tris propan-2-olate
3034303
Antimon(3+); Propan-2-olat
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Sb+3]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Antimony(III) isopropoxide
Farbe Farblos
Dichte 1.31 g/mL
Siedepunkt 68°C (3 mmHg)
Flammpunkt 77°C (141°F)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3082
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 298.8
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Flüssig