Learn More
Antimon(III)-n-Butoxid, 99.9 % (Metallbasis), Sb(III) 36.0 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15446115
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Antimony(III) n-butoxide
CAS 2155-74-0
Dichte 1.264 g/mL
Siedepunkt 133°C to 135°C (0.4 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel C12H27O3Sb
MDL-Nummer MFCD00015238
Menge 1 g
UN-Nummer UN3082
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym antimony iii butoxide, 1-butanol, antimony 3+ salt, antimony iii n-butoxide, tributoxystibine, antimony 3+ tributan-1-olate, acmc-20als1, antimony iii butan-1-olate, antimony 3+ ; butan-1-olate, antimony 3+ ion tris butan-1-olate, antimony 3+ tris butan-1-olate
Löslichkeitsinformationen Soluble in anhydrous butanol, THF
InChI-Schlüssel YGBFTDQFAKDXBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC[O-].CCCC[O-].CCCC[O-].[Sb+3]
IUPAC-Name Antimon(3+); Butan-1-olat
Molekulargewicht (g/mol) 341.105
PubChem CID 102217
Formelmasse 341.1
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Flüssig