Learn More
Antimon-Kaliumtartrat-Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11454243
242.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
331753-56-1
C8H4K2O12Sb2
613.83
MFCD00148863
GUJUCWZGYWASLH-UHFFFAOYNA-J
potassium antimony tartrate hydrate, potassium antimony iii tartrate hydrate, acmc-20ajv8, antimony 3+ potassium hydrate ditartrate
dipotassium 5,11-dioxo-2,6,8,12,13,14-hexaoxa-1,7-distibatricyclo[8.2.1.1⁴,⁷]tetradecane-3,9-dicarboxylate
[K+].[K+].[O-]C(=O)C1O[Sb]2OC(C(O[Sb]3OC1C(=O)O3)C([O-])=O)C(=O)O2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
331753-56-1
C8H4K2O12Sb2
613.83
MFCD00148863
GUJUCWZGYWASLH-UHFFFAOYNA-J
potassium antimony tartrate hydrate, potassium antimony iii tartrate hydrate, acmc-20ajv8, antimony 3+ potassium hydrate ditartrate
dipotassium 5,11-dioxo-2,6,8,12,13,14-hexaoxa-1,7-distibatricyclo[8.2.1.1⁴,⁷]tetradecane-3,9-dicarboxylate
[K+].[K+].[O-]C(=O)C1O[Sb]2OC(C(O[Sb]3OC1C(=O)O3)C([O-])=O)C(=O)O2
Antimony potassium tartrate hydrate is a compound used in the treatment of schistosomiasis. It is also used in the textile industry to aid in binding certain dyes to fabrics. It finds application in medicine as an expectorant and a nauseant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Antimon-Kaliumtartrat-Hydrat ist eine Verbindung, die bei der Behandlung von Schistosomiasis verwendet wird. Wird auch in der Textilindustrie verwendet, um die Bindung bestimmter Farbstoffe an Gewebe zu erleichtern. Findet Anwendung in der Medizin als Schleimlöser und Brechmittel.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Nicht löslich in Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Mineralsäuren, starken Basen, Karbonaten, Blei, Silbersalzen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Antimony potassium tartrate hydrate
Dichte 2.607
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 2500 g
UN-Nummer UN1551
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formelmasse 613.82 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%