Learn More
Antimonpulver, -200 mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407242
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7440-36-0
Sb
121.76
MFCD00011211 MFCD00134030
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
5354495
CHEBI:30304
antimony
[Sb]
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7440-36-0
Sb
121.76
MFCD00011211 MFCD00134030
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
5354495
CHEBI:30304
antimony
[Sb]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Antimony
Farbe Grau
Aussehen Gray powder
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Menge 1 g
Netzgröße -200 Mesh
Geruch Odorless
Form Pulver