Learn More
Antimon-Standard für ICP/MS, Claritas PPT Grade, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Menge:
125 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Beschreibung
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Sb | 1000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Antimon-Standard |
CAS | 7697-37-2 |
Summenformel | HNO3 |
MDL-Nummer | MFCD00011349 |
InChI-Schlüssel | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O[N+]([O-])=O |
IUPAC-Name | Salpetersäure |
Molekulargewicht (g/mol) | 63.01 |
PubChem CID | 944 |
ChEBI | CHEBI:48107 |
Mehr anzeigen |
Produkt nur für den Laborgebrauch