Learn More
Antimon(V)-chlorid, 1-M-Lösung in Methylenchlorid, AcroSeal™, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 434528000
Weitere Details : CAS : 7647-18-9 Netto-Gewicht : 1.20360kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 800mL
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11924201
  • 252.00 € / 800 Milliliter
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
7647-18-9
307.07
QFJJIKGZKLCYFT-UHFFFAOYSA-N
24294
Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.[SbH3]
Cl5H8Sb
MFCD00011213
antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german
Pentachlor-$l^{5}-stiban
Spezifikation
Antimony(V)-chloride
Cl5H8Sb
MFCD00011213
antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german
Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.[SbH3]
307.07
299.01
1.4420g/mL
1.442
800mL
7647-18-9,75-09-2
SbCl5
15,686
QFJJIKGZKLCYFT-UHFFFAOYSA-N
Pentachlor-$l^{5}-stiban
24294
Lösung
AcroSeal™ Glasflasche
Gelb
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Antimony(V) chloride, 1M solution in methylene chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation