Learn More
Antimon(V)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407249
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7647-18-9
Cl5H8Sb
307.07
MFCD00011213
QFJJIKGZKLCYFT-UHFFFAOYSA-N
antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german
24294
Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.[SbH3]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7647-18-9
Cl5H8Sb
307.07
MFCD00011213
QFJJIKGZKLCYFT-UHFFFAOYSA-N
antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german
24294
Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.[SbH3]
Antimony(V) chloride is used as a catalyst and an analytical reagent for testing alkaloids and cesium. It is also used as a polymerization catalyst as well as involved in the chlorination of organic compounds. It acts as a Lewis acid and a strong oxidizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 79°C (22 mm)
Chemischer Name oder Material Antimony(V) chloride
Schmelzpunkt 2.8°C
Farbe Rot-Gelb
Physikalische Form Flüssig
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Löslichkeitsinformationen Soluble in HCl,chloroform,carbon tetrachlorideMiscible with chloroform,hydrochloric acid,tartaric acid,carbon disulfide and carbon tetrachloride.
IUPAC-Name antimony pentachloride
Formelmasse 299.02
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.601
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Aussehen Red-yellow liquid
Dichte 2.336 g/cm3