Learn More
Antithrombin III Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2B2E5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | Antithrombin III |
---|---|
Klon | 2B2E5 |
Konzentration | 0.62 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16897575
|
Proteintech
66052-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 26-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16887575
|
Proteintech
66052-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 26-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a plasma protease inhibitor and a member of the serpin superfamily. This protein inhibits thrombin as well as other activated serine proteases of the coagulation system, and it regulates the blood coagulation cascade. The protein includes two functional domains: the heparin binding-domain at the N-terminus of the mature protein, and the reactive site domain at the C-terminus. The inhibitory activity is enhanced by the presence of heparin. More than 120 mutations have been identified for this gene, many of which are known to cause antithrombin-III deficiency.Spezifikation
Antithrombin III | |
0.62 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Antithrombin, Antithrombin III, AT3, ATIII, HEPARIN COFACTOR I, Serpin C1, SERPINC1 | |
SERPINC1 | |
IgG1 | |
Protein A | |
Antibody |
2B2E5 | |
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Rat, Mouse, Human | |
P01008, P32261 | |
11905, 304917, 462 | |
Antithrombin III Fusion Protein Ag9880 | |
Primary | |
-20°C | |
SERPINC1 |