Learn More
Invitrogen™ Antp Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15857923
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15857923 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15857923 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA569514
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
This target displays homology in the following species: Fruit fly:100%;.
Antp gene ontology annotations related to this gene include multicellular organism development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Antp
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gen Antp
Gen-Zugriffsnummer P02833
Gen-Alias 3.4; Ant; ANTC; ANT-C; antenapedia; antennapaedia; antennapedia; antennapedia P1; antennapedia P2; antennapedia protein; antp; ANT-P; Antp P1; Antp P2; AntP1; Antp-PD; Antp-PE; Antp-PF; Antp-PG; Antp-PH; Antp-PI; Antp-PJ; Antp-PK; Antp-PL; Antp-PM; Antp-PN; Antp-PO; atennapedia; Aus; BG:DS07700.1; CG1028; CG1028-PD; CG1028-PE; CG1028-PF; CG1028-PG; CG1028-PH; CG1028-PI; CG1028-PJ; CG1028-PK; CG1028-PL; CG1028-PM; CG1028-PN; CG1028-PO; Dm-Antennapedia; DmAntp; DMANTPE1; Dmel\CG1028; Dmel_CG1028; DRO15DC96Z; Homeotic protein antennapedia; Hu; humeral; l(3)84Ba; LD33666p; nasobemia; Ns; Scx; Sex comb extra; Sex combs extra
Gensymbole Antp
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen synthetic peptide corresponding to a region of fruit fly Antp (aa 151-200).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 40835
Zielspezies Drosophila
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG