Learn More
Witeg™ Anumbra™ Petrischalen aus Kalk-Natron-Glas
Beschreibung
- Glas
- Einschließlich Deckel
Spezifikation
Spezifikation
| Verschluss inklusive | Inklusive Verschluss |
| Verschlussmaterial | Borosilikatglas |
| Material | Kalknatronglas |
| Form | Runden |
| Typ | Petrischale |
| Höhe (metrisch) | 20 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 100 mm |