Learn More
Invitrogen™ Anza™ 123 Hin6I
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Marke: Invitrogen™ IVGN1236
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beinhaltet: Anza™ Restriktionsenzym, Anza™ 10X-Puffer, Anza™ 10X Red Puffer
Beschreibung
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Das Invitrogen Anza Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen nutzt ein einziges Puffersystem für den vollständigen Verdau und integriert Anza Klonierungsenzyme in ein klares und einfaches System.- Ein Puffer für alle Restriktionsenzyme
- Ein Verdauungsprotokoll für alle DNA-Typen
- Vollständiger Verdau in 15 min
- Verdau über Nacht ohne Star-Aktivität
Zertifizierungen
CoA
Spezifikation
150 µl Anza 123 Hin6I 500 µl Anza Puffer (10x) 500 µl Anza Rot-Puffer (10x) Bei -20°C lagern. |
|
Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive | |
Anza™ 10x Red Puffer, Anza™ 10x Puffer | |
37°C | |
Restriktionsenzymklonsystem | |
Anza™ |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
Hin6I | |
Ja | |
Nein | |
Herkömmliches Klonen |
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.