Learn More
Invitrogen™ Anza™ 72 HincII
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Marke:  Invitrogen™ IVGN0726
68.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15631942
  • 103.00 € / 800 Einheiten
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Anza™ Restriktionsenzym, Anza™ 10X-Puffer, Anza™ 10X Red Puffer
Beschreibung
Beschreibung
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Das Invitrogen Anza Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen nutzt ein einziges Puffersystem für den vollständigen Verdau und integriert Anza Klonierungsenzyme in ein klares und einfaches System.
  • Ein Puffer für alle Restriktionsenzyme
  • Ein Verdauungsprotokoll für alle DNA-Typen
  • Vollständiger Verdau in 15 min
  • Verdau über Nacht ohne Star-Aktivität
Zertifizierungen
CoA
Spezifikation
Spezifikation
80 µl Anza 72 HincII
500 µl Anza Puffer (10x)
500 µl Anza Rot-Puffer (10x)
Bei -20°C lagern.
Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Anza™ 10x Red Puffer, Anza™ 10x Puffer
37°C
Restriktionsenzymklonsystem
Anza™
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Hinc II
Ja
Nein
Herkömmliches Klonen
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.