missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AP2A2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | AP2A2 |
---|---|
Konzentration | 0.27 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16895024
|
Proteintech
15722-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 26-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16885024
|
Proteintech
15722-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 26-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Adaptins are components of the adaptor complexes which link clathrin to receptors in coated vesicles. Clathrin-associated protein complexes are believed to interact with the cytoplasmic tails of membrane proteins, leading to their selection and concentration. Alpha adaptin is a subunit of the plasma membrane adaptor. It binds polyphosphoinositides.Spezifikation
AP2A2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O94973, P17427, P18484 | |
11772, 161, 81637 | |
AP2A2 Fusion Protein Ag8442 | |
Primary | |
-20°C | |
AP2A2 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ADTAB, Alpha adaptin C, Alpha2 adaptin, AP 2 complex subunit alpha 2, AP2A2, CLAPA2, HIP 9, HIP9, Huntingtin yeast partner J, HYPJ, KIAA0899 | |
Ap2a2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |