Learn More
AP2A2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15722-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16885024
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 03-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Adaptins are components of the adaptor complexes which link clathrin to receptors in coated vesicles. Clathrin-associated protein complexes are believed to interact with the cytoplasmic tails of membrane proteins, leading to their selection and concentration. Alpha adaptin is a subunit of the plasma membrane adaptor. It binds polyphosphoinositides.
Spezifikation
Spezifikation
AP2A2
Polyclonal
Unconjugated
AP2A2
ADTAB, Alpha adaptin C, Alpha2 adaptin, AP 2 complex subunit alpha 2, AP2A2, CLAPA2, HIP 9, HIP9, Huntingtin yeast partner J, HYPJ, KIAA0899
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
11772, 161, 81637
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O94973, P17427, P18484
Ap2a2
AP2A2 Fusion Protein Ag8442
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat