missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AP3M1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-200066604 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18593712 0.025 mg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18593712 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP1765890.025mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

AP3M1 Polyclonal specifically detects AP3M1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen AP3M1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL
Zusammensetzung PBS with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer Q9Y2T2
Gen-Alias adaptor-related protein complex 3, mu 1 subunit, AP-3 adapter complex mu3A subunit, MGC22164, mu-3A subunit, mu3A-adaptin
Gensymbole AP3M1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human AP3M1. The immunogen is located within amino acids 340 - 390 of AP3M1. Amino Acid Squence: VNLQSGAPKPEENPSLN
Molekulargewicht des Antigens 47s kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26985
Testspezifität AP3M1 antibody may cross-react with AP3M2.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.