Learn More
Apatit, natürlich vorkommendes Mineral, ca. 0.06 bis 0.19 Zoll, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4824613
17.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1306-05-4
Ca5FO12P3
504.298
MFCD00285511
VSIIXMUUUJUKCM-UHFFFAOYSA-D
fluorapatite, apatite, phosphate rock, unii-m4cm1h238j, phospate rock, fluorapatite ca5f po4 3
10207414
Pentacalcium; Fluorid; Triphosphat
[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[F-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1306-05-4
Ca5FO12P3
504.298
MFCD00285511
VSIIXMUUUJUKCM-UHFFFAOYSA-D
fluorapatite, apatite, phosphate rock, unii-m4cm1h238j, phospate rock, fluorapatite ca5f po4 3
10207414
Pentacalcium; Fluorid; Triphosphat
[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[F-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Für Dünnschliffpräparate, XRD und Mikrosonden-Standards, Identifizierung unbekannter Mineralien
Apatite is one of a few minerals produced and used by biological micro-environmental systems. The primary use of apatite is in the manufacture of fertilizer, it is a source of phosphorus. It is occasionally used as a gemstone. Green and blue varieties in finely divided form, are pigments with excellent covering power.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Apatite
Farbe Farblos
Physikalische Form Chips
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and hydrochloric acid.
Aussehen Colorless chips