Learn More
Thermo Scientific Chemicals Apelin-13 , Mensch, Rind
Artikelnummer. 15478049
Change view
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15478049 1 mg 1 Milligramm
15468049 0,5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478049 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66620.M^
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
An endogenous ligand of Apelin Receptor (APLNR/APJ receptor) that plays important roles in regulating fluid homeostasis, cardiovascular function, and insulin sensitivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezies Human, Bovine
Reinigungsverfahren HPLC
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Format Lyophilisiertes Pulver
Molekulargewicht 1550.82
Produkttyp Apelin-13, human, bovine
Menge 1 mg
Kennzeichnung RUO - research use only
Sequenz Gln-Arg-Pro-Arg-Leu-Ser-His-Lys-Gly-Pro-Met-Pro-Phe
Nur für Forschungszwecke