Learn More
Fisherbrand™ Apiezon Schmiermittel
Schmieren Sie Pumpen mit diesem Fett. Fisherbrand™ Apiezon Schmierfett wurde für die Verwendung mit Fisherbrand™ Drehschieberpumpen entwickelt.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11520kg
Beschreibung
- Apiezon Schmiermittel
- Zur allgemeinen Verwendung in Drehschieberpumpen von Fisherbrand
Spezifikation
Apiezon Schmiermittel | |
20°C 1.7x10-9 torr | |
100 g | |
10°C to 30°C |