Learn More
Apigenin 7-Glucuronide, TRC
Artikelnummer. 30011502
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011502 5 mg 5 Milligramm
30012060 1 mg 1 Milligramm
30006966 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011502 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA7265055MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29741-09-1
Summenformel C21H18O11
Molekulargewicht (g/mol) 446.36
Synonym β-D-5-Hydroxy-2-(p-hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl-glucopyranosiduronic Acid, Apigenin 7-O-Glucuronide, Apigenin 7-O-β-D-Glucuronide, Apigenin 7-O-β-D-Glucuronopyranoside, Apigenin 7-O-β-Glucuronide, Apigenin 7-Glucuronide, Apigenin 7-β-Glucuronide, Apigenin-7-O-β-D Glucuronoside, Scutellarin A
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxochromen-7-yl]oxyoxane-2-carboxylic acid
SMILES O[C@H]1[C@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Apigenin 7-Glucuronide
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H18O11/c22-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(24)15-11(23)5-10(6-14(15)31-13)30-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21-23,25-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
Formelmasse 446.0849