Learn More
Apixaban PG Ester-I, TRC
Artikelnummer. 30406285
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30406285 10 mg -
30405660 50 mg 50 Milligramm
30392536 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406285 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH62812010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1904628-12-1
Summenformel C28H30N4O6
Molekulargewicht (g/mol) 518.56
Synonym 2-Hydroxypropyl 1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-(4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate
IUPAC-Name 2-hydroxypropyl 1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5-dihydropyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate
SMILES COc1ccc(cc1)n2nc(C(=O)OCC(C)O)c3CCN(C(=O)c23)c4ccc(cc4)N5CCCCC5=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Apixaban PG Ester-I
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C28H30N4O6/c1-18(33)17-38-28(36)25-23-14-16-31(20-8-6-19(7-9-20)30-15-4-3-5-24(30)34)27(35)26(23)32(29-25)21-10-12-22(37-2)13-11-21/h6-13,18,33H,3-5,14-17H2,1-2H3
Formelmasse 518.2165