missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APOA4 Mouse anti-Human, Clone: 3A9A8, Proteintech

Artikelnummer. 16867955 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16867955 20 μL 20 Mikroliter
16857955 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16867955 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 662521IG20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Apolipoprotein A4 (also known as ApoA-IV) is a plasma protein that is an O-linked glycoprotein after proteolytic processing. ApoA4 is a major constituent of HDL and it also can be found on the surface of newly synthesized chylomicrons. The physiological function of ApoA4 is not completely identified so far, but evidence from several in vitro studies indicate that this apolipoprotein is involved in several steps of the reverse cholesterol transport pathway, which transports cholesterol from peripheral cells back to the liver.

Spezifikation

Antigen APOA4
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 3A9A8
Konzentration 0.79 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen APOA4
Gen-Zugriffsnummer P06727
Gen-Alias APOA4, apolipoprotein A IV
Gensymbole APOA4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen APOA4 Fusion Protein Ag12454
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 337
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.