Learn More
APOD Mouse anti-Human, CoraLite 594, Clone: 1C6D10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech CL594-66215-100UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 17284796
  • 367.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Apolipoprotein D (ApoD) is a member of the lipocalin superfamily of ligand transporters, and has been implicated in the transport of small hydrophobic molecules. ApoD is also a component of plasma high-density lipoproteins (HDL). Alteration of ApoD expression has been linked to multiple neurological disorders, including Alzheimer's disease.
Spezifikation
Spezifikation
APOD
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human
IgG1
Immunofluorescence
1C6D10
CoraLite 594
100 μL
347