Learn More
Apolipoprotein A-I/ApoA1 Antibody (031), DyLight 680, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18429656 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18429656 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18429656 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP289599FR
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Apolipoprotein A-I/ApoA1 Monoclonal antibody specifically detects Apolipoprotein A-I/ApoA1 in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Apolipoprotein A-I/ApoA1
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 031
Konjugat DyLight 680
Verdünnung ELISA, Sandwich ELISA
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias APOA1, Apo-AI, ApoA-I, Apolipoprotein A1, apolipoprotein A-I, MGC117399
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Apolipoprotein A-I/ApoA1 (P02647; Asp25-Gln267).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Biologically Active Proteins, Breast Cancer, Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 335
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG