Learn More
Invitrogen™ Human Apolipoprotein A1 ELISA Kit
Artikelnummer. 15414903
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15414903 96 Tests 1 Set
17814180 10 x 96 Tests 10 Stück
17165349 5 x 96 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15414903 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EHAPOA1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Human Apolipoprotein A1 (Hu ApoA1) ELISA quantitates Hu ApoA1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu ApoA1. Principle of the method The Human ApoA1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Apo A1 (Apolipoprotein A1) wird in der Leber und im Dünndarm synthetisiert und durch die Nahrungsaufnahme von Lipiden reguliert. Es ist der Hauptbestandteil von humanen Lipoproteinen mit hoher Dichte (HDL) und spielt eine wichtige Rolle bei der Stoffwechsel- und Transportfunktion von Lipoproteinen im Serum. Es wird durch die Nahrungsaufnahme von Lipiden reguliert und dient als Aktivator für das Enzym Lecithin Cholesterinacyltransferase, das Cholesterin in Cholesterylester umwandelt. Bei der Lipolyse im peripheren Gewebe kann Apo A1 auch eine Rolle als Akzeptor für Oberflächenkomponenten von Lipoproteinen mit sehr geringer Dichte und Chylomicronen spielen. Das Gen, welches Apo A1 kodiert, befindet sich auf Chromosom 11.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P02647
Assay-Bereich 0.082 bis 20 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,08 ng/mL
Kalibrierbereich 0.08 bis 20 ng/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie GCPR
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes ApoA1. Kreuzreaktionen mit ApoA1 von Rhesus- und Javaneraffen. Andere Arten wurden nicht bestimmt.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 335
Gensymbol apo(a)
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Cardiovascular Research
Probenvolumen Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Keine Angabe
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min