missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Apolipoprotein C-II/ApoC2 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18505082 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18505082 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18505082 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP297375AF350

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Apolipoprotein C-II/ApoC2 Polyclonal antibody specifically detects Apolipoprotein C-II/ApoC2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Apolipoprotein C-II/ApoC2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 350
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias APC2, APOC2, Apo-CII, ApoC-II, Apolipoprotein C2, apolipoprotein C-II, MGC75082
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Apolipoprotein C-II/ApoC2 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 344
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.