Learn More
Apolipoprotein C-II/ApoC2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18649190 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18649190 0.02 mL 0.02 Milliliter
18660731 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18649190 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2923740.02ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Apolipoprotein C-II/ApoC2 Polyclonal antibody specifically detects Apolipoprotein C-II/ApoC2 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Apolipoprotein C-II/ApoC2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:500
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gen-Alias APC2, APOC2, Apo-CII, ApoC-II, Apolipoprotein C2, apolipoprotein C-II, MGC75082
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-101 of human APOC2 (NP_000474.2). MGTRLLPALFLVLLVLGFEVQGTQQPQQDEMPSPTFLTQVKESLSSYWESAKTAAQNLYEKTYLPAVDEKLRDLYSKSTAAMSTYTGIFTDQVLSVLKGEE
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 344
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG