Learn More
A&D Weighing™ Apollo Analysenwaage mit interner Kalibrierung
Beschreibung
- Große Auswahl, einschließlich Modelle mit hoher Kapazität, hoher Auflösung, interner Kalibrierung (GX-A) oder externer Kalibrierung (GF-A)
- Neu entwickelter Smart SHS-Wiegesensor mit ECL Technologie
- APA (Automatische Präzisionsbewertung) – Automatische Beurteilung der Waagenleistung, Berechnung und Anzeige der Standardabweichung (Wiederholgenauigkeit) direkt am Einsatzort ohne Kalibriergewichte; tägliche Überprüfung per Tastendruck möglich.
- Automatische Berechnung des Mindestgewichts und Einstellung über die APA-Funktion
- Geben Sie das Mindestgewicht automatisch über APA oder manuell mit Gewichten ein
- Optischer Alarm für Mindestgewicht
- UAC (Benutzerzugriffskontrolle) – Administrator- und Bedienerpasswortzugriff zur Gewährleistung der Datenintegrität
- Kalibrierung per Knopfdruck, Intervall, voreingestellte Zeiten (3) oder automatisch bei Änderung der Umgebungstemperatur (GX-AE/A)
- ISD (Aufprall- und Schockerkennung) – Die 4-stufige Stoßerkennung mit optischer und akustischer Rückmeldung gewährleistet die optimale Leistung Ihrer Investition durch korrekte Nutzung der Waage und eignet sich ideal für automatisierte Ladeanwendungen sowie zur Bedienerführung.
- FRD (Durchflussanzeige) – Direkte Anzeige der Durchflussrate einer Probe in g/s, g/m³, g/h oder der Volumenstromrate in ml/s, ml/m³, ml/h
- Bis zu 10 Probendichten können im Speicher abgelegt werden. Verwendung in Verbindung mit dem Durchflussmengenkomparator, um die Durchflussmengen innerhalb der vorgegebenen Grenzen zu halten
- SCF (Statistische Berechnungsfunktion) – Verschiedene statistische Ergebnisse können auf dem Display der Waage angezeigt und ausgedruckt oder an einen Drucker oder PC ausgegeben werden.
- Standard RS232 und Dualmodus USB Schnittstelle
- USB kann für den Schnellmodus (Verbindung zum PC ohne Softwareinstallation) oder den bidirektionalen Modus konfiguriert werden.
- UFC (Universal Flexi (Coms) – Konfigurierbare Datenausgabe, ideal für den Anschluss an Datenerfassungssysteme oder Barcode-Etikettendrucker usw.
- Brutto/Netto//Tara-Datenausgabe, Tara-Speicher, Unterhaken, Kapazitätsanzeige
- Große Auswahl an Optionen und Zubehör
- Eingebauter lüfterloser Ionisator mit Schnellfunktion Ion™ Technologie und externer IR-Schalter (GX-AE)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | GLP/GMP/GCP/ISO |
| Anschlusstyp | RS-232 C und USB |
| Fassungsvermögen | 122 g |
| Displaytyp | LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung |
| Lesbarkeit | 0,0001 g |
| Material | Edelstahl |
| Modell | GX-124A |
| Stabilisierungszeit | 1,5 Sekunden (100 g) |
| Elektrische Anforderungen | 30 VA zum Adapter (12 V, 1 A) |