missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APOO Antibody (2F1), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18717693 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18717693 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18717693 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP128870

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications

APOO Monoclonal specifically detects APOO in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen APOO
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 2F1
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Zusammensetzung Ascites with 0.03% Sodium Azide
Gen-Alias apolipoprotein O, FAM121Bbrain my025, family with sequence similarity 121B, MGC4825, My025, MYO25, Protein FAM121B
Gensymbole APOO
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified recombinant fragment of ApoO expressed in E. Coli.
Molekulargewicht des Antigens 22.2 kDa
Reinigungsverfahren Unpurified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79135
Testspezifität Specific for ApoO.
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Ascites
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.