Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer I
Eine 94 kDa große, thermostabile, rekombinante DNA-Polymerase
243.00 € - 13630.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
---|---|
Format | Eigenständiges Enzym |
Polymerase | AmpliTaq DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Exonukleaseaktivität | 5' – 3' |
Beinhaltet: Inhalt: 5 x 200 μl AmpliTaq DNA-Polymerase (5 E/μl); 4 x 1.5 ml GeneAmp 10X-PCR-Puffer II (500 mm KCl, 100 mm Tris-HCl pH 8.3); 4 x 1.5 ml 25 mm MgCl2.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10147874
|
Applied Biosystems™
N8080155 |
5000 Einheiten |
3150.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10468254
|
Applied Biosystems™
N8080171 |
1000 Einheiten |
836.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10516375
|
Applied Biosystems™
N8080185 |
25000 Einheiten |
13630.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10458064
|
Applied Biosystems™
N8080152 |
3000 Einheiten |
2090.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10585025
|
Applied Biosystems™
N8080160 |
250 Einheiten |
243.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Rekombinante DNA-Polymerase durch Expression einer modifizierten Form des Thermus aquaticus (Taq) DNA-Polymerase-Gens in E. coli. Eines der spezifischsten für die PCR verfügbaren Enzyme, dessen rekombinante Eigenschaften sowie seine Reinigungsmethode für unvergleichliche Reinheit und Reproduzierbarkeit sorgen.
- Eines der spezifischsten für die PCR verfügbaren Enzyme, was seine umfassende Nützlichkeit und Wirksamkeit bezeugt
- Dank seines thermischen Aktivitätsprofils eignet es sich gut für PCR-Anwendungen
- QC-getestet, um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten
PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Primer-Sonde | |
AmpliTaq DNA-Polymerase | |
5' – 3' | |
DNA-Polymerase | |
1X | |
3'-A | |
5 kb oder weniger |
Eigenständiges Enzym | |
Standard | |
AmpliTaq™ | |
5 E/μl, 10X | |
Nein | |
Separate Komponenten | |
DNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.