Beschreibung
- Zur Verwendung mit MagMAX Express-Magnetpartikelprozessoren mit 96 tiefen Wells
- Das Probeneingangsvolumen für die tiefe Well-Konfiguration beträgt 100 bis 1000 μl pro Well
Tiergesundheit, Probenvorbereitung für die Tiergesundheit, Automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung, Automatisierte Gesamt-RNA-Isolierung, Automatisierte virale DNA/RNA-Aufreinigung, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben, Gesamt-RNA aus bakteriellen Proben, Gesamt-RNA aus Blut, Virale RNA/DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 100 bis 1.000 μl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MagMAX Express-96 Deep Well Magnetic Particle Processor |
| Produktlinie | MagMAX |