Learn More
Applied Biosystems™ MeltDoctor™ HRM Calibration Plate, 384-well
Diese Platten sind mit der thermischen und optischen Kalibrierung ausgestattet, die für eine genaue und reproduzierbare Differenzierung zwischen Schmelzkurven erforderlich ist.
Marke: Applied Biosystems™ 4425559
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
Beinhaltet: Enthält: 1 Mikrotiterplatte, 384-Well-Format
Beschreibung
Die gebrauchsfertigen Applied Biosystems™ MeltDoctor™ HRM-Kalibrierplatten enthalten alle Komponenten, die für die reine Farbstoff- und HRM-Kalibrierung erforderlich sind, und reduzieren so die Komplexität der ersten Schritte mit HRM-Experimenten.
- Die gebrauchsfertigen MeltDoctor HRM-Kalibrierplatten enthalten alle Komponenten, die für die reine Farbstoff- und HRM-Kalibrierung erforderlich sind, um die Komplexität der ersten Schritte mit HRM-Experimenten zu reduzieren
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Genotypisierung und Genomprofilierung, High Resolution Melting (HRM)-Analyse, Methylierungsanalyse, methylierungsempfindliche HRM-Analyse, PCR und Echtzeit-PCR, RNAi, Epigenetik und Non-Cording-RNA-Forschung, Echtzeit-PCR (qPCR)
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
384-Well-Platte | |
HRM (High Resolution Melting)-Farbstoff | |
MeltDoctor™ | |
Real Time PCR (qPCR) | |
Kalibrierplatte |
1 Platte, 384-Well-Format Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage (exaktes Verfallsdatum auf Produkt und CofA aufgedruckt). |
|
7900HT Fast-System | |
Kalibrierplatte für den Untersuchungsbereich (HRM) | |
Trockeneis | |
Thermische Kalibrierung, optische Kalibrierung |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.