Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 8-Tube Strip, 0.2 mL, assorted colors
Nach industrieüblichen Standards für Well-Abstand hergestellt
Marke: Applied Biosystems™ N8010838
150.33 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10500kg
Beschreibung
Die Applied Biosystems MicroAmp 8-Röhrchen-Streifen sind optimal geeignet für präzise PCR und passen auf 0,2 ml-Thermocycler wie den Veriti™ 96-Well Thermocycler, das GeneAmp™ PCR-System 9700 und den Applied Biosystems 2720 Thermocycler.
- Verschiedene Farben: rot, orange, blau und grün – zur leichten Unterscheidung
- Für Anwenderfreundlichkeit als Streifen mit 8 Röhrchen konzipiert
- Nach industrieüblichen Standards für Well-Abstand hergestellt
- Dieses Produkt kann mit allen Instrumenten verwendet werden, die über beheizte Probenabdeckungen verfügen, sodass Kondensation und die Notwendigkeit von Mineralöl-Overlays vermieden werden.
- Proprietäre MicroAmp Röhrchen sind für Hochleistungs-PCR unabdingbar.
- Sie gewährleisten eine hohe Temperatur- und Amplifikationshomogenität für Ihre Proben.
- Diese einteiligen Streifen bestehen aus acht MicroAmp 0,2 ml-Reaktionsröhrchen, die nahe der Röhrchenöffnung miteinander verbunden sind.
- Empfohlenes maximales Reaktionsvolumen: 100 μl
PCR, PCR und Echtzeit-PCR
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
0,2 ml | |
Thermocycler | |
Polypropylen | |
Raumtemperatur | |
96 | |
8-Streifen Röhrchen |
Diverse | |
0,25 ml | |
MicroAmp™ | |
Streifen mit 8 angehängten Reaktionsröhrchen ohne Kappen, farblich sortiert. Das empfohlene maximale Reaktionsvolumen beträgt 100 µl. | |
Nicht enthalten | |
120 Röhrchen |