Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Reaction Tube with Cap, 0.2 mL, assorted colors
Entwickelt, um die Wiederfindung der Proben zu maximieren und eine gleichmäßige Erwärmung/Kühlung zu gewährleisten
Marke: Applied Biosystems™ N8010840
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10500kg
Beinhaltet: 1.000 MicroAmp Reaktionsröhrchen mit Kappen, 0,2 ml
Beschreibung
Zur Verwendung mit Applied Biosystems 0,2 ml-Thermocyclern, einschließlich Veriti™ 96-Well Thermocycler, GeneAmp™ PCR-System 9700 und Applied Biosystems 2720 Thermocycler. Optimal für präzise PCR entwickelt.
- Einheitliche Kunststoffdicke für gleichmäßige Erwärmung und Kühlung und präzise Ergebnisse
- Unverlierbarer Deckel mit Positiv-Klick-Verschluss gewährleistet ordnungsgemäßen Sitz
- Polierte Oberfläche und konischer Boden ermöglichen maximale Rückgewinnung der Proben
- Verschiedene Farben (rot, orange, blau und grün) ermöglichen eine einfache Identifizierung
- Erhältlich in wirtschaftlichen Großpackungen
- MicroAmp Reaktionsröhrchen bieten mit unseren 0,2 ml, 96-Well Thermocyclern eine außergewöhnliche Temperaturgenauigkeit und -homogenität für schnelle, ölfreie PCR-Amplifikationen
- Die Röhrchen unterliegen strengen Qualitätstests, um reproduzierbare Ergebnisse sowie zuverlässige Temperaturen und eine einheitliche Amplifikation von Proben zu gewährleisten
- Die Kappen sind auch in durchsichtiger, autoklavierbarer Ausführung für einen sauberen, kontrollierten Start sowie in Großpackungen erhältlich
- MicroAmp Tabletts für eine problemlose Probenhandhabung und optimale Ergebnisse auf unseren 0,2 ml 96-Well-Thermocyclern.
PCR, PCR und Echtzeit-PCR
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
0,2 ml | |
Thermocycler | |
Polypropylen | |
Schnell | |
Gewölbte Kappen | |
Autoklavierbar | |
Reaktionsröhrchen |
Diverse | |
0,25 ml | |
MicroAmp™ | |
MicroAmp™ Reaktionsröhrchen mit Kappen, 0,2 ml 1.000 Röhrchen⁄Packung Bei RT lagern |
|
Raumtemperatur | |
96 | |
1.000 Röhrchen |