Learn More
Applied Biosystems™ Normalization Kit, Fast 96-well
Zum Beibehalten Ihres Echtzeit-PCR-Intruments mit einem schnellem 96-Well Block.
Marke: Applied Biosystems™ 4443774
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09500kg
Beinhaltet: FAM™/ROX™ Normalisierungsplatte und eine VIC™/ROX Normalisierungsplatte
Beschreibung
Normalisierungsplatten werden zur Kalibrierung verschiedener Geräte verwendet. Das Kit enthält eine FAM™/ROX™ Normalisierungsplatte und eine VIC™/ROX™ Normalisierungsplatte. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.
Vollständige Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
Bestellinformation
Trockeneisversand; Lagerung im Tiefkühlgerät (-5 ° bis -30 °C)
Spezifikation
Bei –20 °C ± 5 °C lagern | |
ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx | |
Real Time PCR (qPCR) | |
Spektralkalibrierung |
Proprietäre Mischung | |
Normierungskit | |
Trockeneis |
Für In-vitro-Diagnostik.