Learn More
Applied Biosystems™ Proteinase K for MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra Kit
Separat erhältlich, wenn zusätzliche Proteinase K erforderlich ist
Marke: Applied Biosystems™ A25561
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02600kg
Beschreibung
- Proteinase K im MagMAX DNA Multi-Sample Ultra Kit (Kat.- Nr. A25594, A25596)
DNA & RNA-Aufreinigung & Analyse, DNA-Extraktion, Aufreinigung von genomischer DNA, gDNA aus tierischem Gewebe & Zellen, gDNA aus Blut (mittelgroß, 100 μl - 1 ml), gDNA aus Blut (klein, < 100 μl), gDNA aus Bukkalzellen
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). | |
DNA-Extraktion | |
Proteinase K |
Kit | |
MagMAX™ | |
4 mL |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.