Beschreibung
Beinhaltet
Der 2x Mix enthält SYBR GreenER Farbstoff, AmpliTaq DNA Polymerase UP, dNTPs mit einer Mischung aus dUTP/dTTP, wärmelabile UDG und optimierte Pufferkomponenten.
- Spezifisch – Minimierung von Primer-Dimeren und unspezifischer Amplifikation
- Reproduzierbar und empfindlich – konsistente Amplifikation über einen breiten Dynamikbereich
- Hell – enthält SYBR™ GreenER™ Farbstoff für maximale Helligkeit
- Schützt vor Verschleppungskontamination – enthält wärmelabile UDG
- Zur Verwendung mit Bio-Rad CFX96™ Touch oder CFX384™ Touch Systemen
- Standardmäßige und schnelle Cycling-Parameter
Entwickelt für maximale Spezifität:
- SYBR™ Select Master Mix für CFX enthält in einer praktischen, 2-fach konzentrierten Fertigmischung alle nötigen Komponenten für Ihre Echtzeit-PCR-Reaktionen, mit Ausnahme von Template und Primern.
- Der Master Mix enthält AmpliTaq™ DNA-Polymerase, UP, eine hochreine DNA-Polymerase mit firmeneigenem Hot-Start-Mechanismus für herausragende Spezifität.
Reproduzierbare Ergebnisse über einen breiten Dynamikbereich:
- SYBR™ Select Master Mix für CFX wurde speziell für zuverlässige Ergebnisse von 100 ng bis 0.1 pg cDNA pro Reaktion entwickelt und kann eine einzelne Kopie genomischer DNA auf zuverlässige Weise erkennen.
- Enthält SYBR™ GreenER™ Farbstoff und wärmelabile UDG:
- Der SYBR™ GreenER™ Farbstoff ist gegenüber der PCR weniger hemmend als der SYBR™ Green I Farbstoff und erzeugt somit hellere Signale.
- Wärmelabile Uracil-DNA-Glykosylase (UDG) ist zur problemlosen Verschleppungskontaminationskontrolle im Lieferumfang enthalten.
Bestellinformation
Versandbedingungen: Nasses Eis
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2X |
| Inhalt und Lagerung | Das 2x Gemisch enthält SYBR™ GreenER™ Farbstoff, AmpliTaq™ DNA Polymerase UP, dNTPs mit dUTP/dTTP-Mischung, hitzelabiles UDG und optimierte Pufferkomponenten. Enthält 1 x 5 ml-Flaschen, ausreichend für 100 Reaktionen von je 20 µl.Bei 2-8 °C lagern. |
| Nachweisverfahren | SYBR |
| Form | Flüssig |
| Format | Fläschchen |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | qPCR |
| Polymerase | AmpliTaq DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell oder standardmäßig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AB 7900HT, Standardmodus, AB StepOne™, Schnellmodus, AB 7500, Standardmodus, AB 7500, Schnellmodus, Bio-Rad CFX96 Touch™, AB StepOnePlus™, Schnellmodus, AB 7900HT, Schnellmodus, AB StepOne™, Standardmodus, Bio-Rad CFX Connect™, AB 7900 HT 384-Well System, Bio-Rad CFX384 Touch™, AB StepOnePlus™, Standardmodus |
| Mehr anzeigen |